Läs mer
N,N-dimetylguanidinsulfat, 98 %
Produktkod. 10730565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10730565 10 g Plastflaska 10g
10657941 50 g Plastflaska 50g
10442971 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10730565 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408350100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 598-65-2 | 0·5 H24 | 272,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-65-2
Molekylformel 0·5 H2SO4
Molekylvikt (g/mol) 272.32
MDL-nummer MFCD00013131
InChI-nyckel QSCHFHVDZCPIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dimethylguanidine sulfate 2:1, guanidine, n,n-dimethyl-, sulfate 2:1, bis dimethylguanidine ; sulfuric acid, 1,1-dimethylguanidine hemisulfate, pubchem19198, guanidine,n,n-dimethyl, 1,1-dimethyl guanidinium sulfate, 1,1-dimethylguanidine sulfate salt, 1,1-dimethylguanidinium sulphate 2:1
PubChem CID 69024
IUPAC-namn 1,1-dimetylguanidin;svavelsyra
LEDER CN(C)C(=N)N.CN(C)C(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylguanidine sulfate
Namnnotering 93%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 280,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH)2NC(NH)NH2)2·H2SO4
Kvantitet 10 g
Beilstein 04,II,574
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 490 g/L (20 °C)
Formel vikt 272.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.