Läs mer
N,N-dimetylhexadecylamin-N-oxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylhexadecylamine-N-Oxide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H39NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2,3)20/h4-18H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 285.3032 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?