Läs mer
N,N-dimetylhexadecylamin-N-oxid, TRC
Produktkod. 30359122
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359122 1 g
30352242 100 mg
30352773 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359122 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4059201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7128-91-8
Molekylformel C18H39NO
Molekylvikt (g/mol) 285.52
Synonym Admox 16, Ammonyx CO, Aromox DM 16, Aromox DM 16D, Aromox DM 16D-M, Barlox 16, Barlox 16S, Cetamine Oxide, Cetyldimethylamine oxide, Conco XAC, Dimethylcetylamine oxide, Dimethylhexadecylamine oxide, Dimethylpalmitylamine oxide, Hexadecyldimethylamine N-oxide, Hexadecyldimethylamine oxide, N,N-Dimethyl-1-hexadecanamine oxide, N,N-Dimethyl-N-hexadecylamine N-oxide, N,N-Dimethyl-n-hexadecylamine oxide, N,N-Dimethylhexadecylamine oxide, N-Cetyldimethylamine Oxide, N-Hexadecyl-N,N-dimethylamine oxide, N-Palmityl-N,N-dimethylamine oxide, Palmityldimethylamine oxide
IUPAC-namn N,N-dimetylhexadekan-1-aminoxid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylhexadecylamine-N-Oxide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H39NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2,3)20/h4-18H2,1-3H3
Formel vikt 285.3032