Läs mer
N,N-Dimethylhexadecylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylhexadecan-1-amine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H39N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2)3/h4-18H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 269.3083 |