Läs mer
N,N-Dimethylhexanamide, 98%
Produktkod. 11490398
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11490398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24562.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5830-30-8 | C8H17NO | 143.23 g/mol
N,N-Dimethylhexanamide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N,N-Dimethylhexanamide is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Not miscible or difficult to mix.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5830-30-8
Molekylformel C8H17NO
Molekylvikt (g/mol) 143.23
MDL-nummer MFCD00043671
InChI-nyckel OAERLTPBKQBWHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethylcaproamide, n,n-dimethylhexanoamide, nn-dimethylhexanamide, nn-dimethylcaproamide, n,n-dirnethylhexanamide, n,n-dimethyl-hexanamide, hexanamide,n,n-dimethyl, acmc-1atq3, n,n-dimethylhexanamide, tech
PubChem CID 22084
IUPAC-namn N,N-dimethylhexanamide
LEDER CCCCCC(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylhexanamide
Densitet 0.89
Kokpunkt 80°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 5 g
Beilstein 1747074
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vikt 143.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.