Läs mer
N,N-dimetylhexylamin, 99 %
Produktkod. 11433607
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433607 100 g 100g
11413607 5 g 5g
11423607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17364.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 4385-04-0 | C8H19N | 129,247 g/mol
N,N-dimetylhexylamin används som ett jonparande medel för att studera den dåliga retentionen av uridindifosfatkopplade mellanprodukter på omvändfasmedia. Det används också vid bestämning av fem monofosfatnukleotider i barnmat. Det fungerar som en tillsats och inkapslat i nanopartikeln med salinomycin (sali), som har selektiv toxicitet för cancerstamceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetylhexylamin används som ett jonparande medel för att studera den dåliga retentionen av uridindifosfatkopplade mellanprodukter på omvändfasmedia. Det används också vid bestämning av fem monofosfatnukleotider i barnmat. Det fungerar som en tillsats och inkapslat i nanopartikeln med salinomycin (sali), som har selektiv toxicitet för cancerstamceller.
Löslighet
Blandbar med metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4385-04-0
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.247
MDL-nummer MFCD00009522
InChI-nyckel QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t
PubChem CID 78090
IUPAC-namn N,N-dimetylhexan-1-amin
LEDER CCCCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylhexylamine
Densitet 0.744
Kokpunkt 146 °C till 150 °C
Flampunkt 33 °C (92 °F)
Brytningsindex 1.4136
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2733
Löslighetsinformation Blandbart med metanol.
Formel vikt 129.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.