Läs mer
N,N-Dimethylhexylamine, 99%
Produktkod. p-7023618
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11413607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17364.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4385-04-0 | C8H19N | 129.247 g/mol
N,N-dimetylhexylamin används som ett jonparande medel för att studera den dåliga retentionen av uridindifosfatkopplade mellanprodukter på omvändfasmedia. Det används också vid bestämning av fem monofosfatnukleotider i barnmat. Det fungerar som en tillsats och inkapslat i nanopartikeln med salinomycin (sali), som har selektiv toxicitet för cancerstamceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetylhexylamin används som ett jonparande medel för att studera den dåliga retentionen av uridindifosfatkopplade mellanprodukter på omvändfasmedia. Det används också vid bestämning av fem monofosfatnukleotider i barnmat. Det fungerar som en tillsats och inkapslat i nanopartikeln med salinomycin (sali), som har selektiv toxicitet för cancerstamceller.
Löslighet
Blandbar med metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4385-04-0
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.247
MDL-nummer MFCD00009522
InChI-nyckel QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t
PubChem CID 78090
IUPAC-namn N,N-dimetylhexan-1-amin
LEDER CCCCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylhexylamine
Densitet 0.744
Kokpunkt 146°C to 150°C
Flampunkt 33°C (92°F)
Brytningsindex 1.4136
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Löslighetsinformation Miscible with methanol.
Formel vikt 129.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.