missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N’,N’-Dimethylindole-2-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N',N'-Dimethylindole-2-carboxamide |
| CAS | 7511-14-0 |
| Molekylformel | C11 H12 N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(Dimethylcarbamoyl)indole, 1H-Indole-2-carboxylic Acid Dimethylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O/c1-13(2)11(14)10-7-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7,12H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-1H-indole-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.23 |
| Formel vikt | 188.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?