Läs mer
N,N-Dimethylisobutyramide, 99%
Produktkod. 15440238
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440238 100 g 100g
15420238 5 g 5g
15430238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53430.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21678-37-5 | C6H13NO | 115.176 g/mol
1-klor-N,N-2-trimetylpropenylamin lätt framställd från N,N-dimetylisobutyramid. Isoxazoler framställs genom deprotonering av N,N-dimetylisobutyramid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-klor-N,N-2-trimetylpropenylamin lätt framställd′ från N,N-dimetylisobutyramid. Isoxazoler framställs genom deprotonering av N,N-dimetylisobutyramid.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21678-37-5
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD00075378
InChI-nyckel GXMIHVHJTLPVKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylisobutyramide, n,n,2-trimethylpropionamide, n,n-dimethyl-isobutyramide, acmc-20ak9x, n,n-dimethylisobutylamide, isobutyric acid dimethylamide, propanamide, n,n,2-trimethyl, propanamide,n,n,2-trimethyl, n,n-dimethyl2-methylpropionamide
PubChem CID 243415
IUPAC-namn N,N,2-trimetylpropanamid
LEDER CC(C)C(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylisobutyramide
Densitet 0.892
Kokpunkt 175°C to 176°C (44 mmHg)
Flampunkt 154°C (309°F)
Linjär formel (CH3)2CHCON(CH3)2
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 100 g
Beilstein 1742178
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 115.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.