Läs mer
N,N-Dimethylmelamine Metformin Impurity C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N6/c1-11(2)5-9-3(6)8-4(7)10-5/h1-2H3,(H4,6,7,8,9,10) |
| Formel vikt | 154.0967 |
| Procent renhet | >95% |