missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N-dimetylmethanamin Vonoprazan, TRC

Produktkod. 30134061
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134061 50 mg
30007190 100 mg
17939094 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47704850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1885094-62-1
Molekylformel C18 H18 F N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 359.42
Synonym 5-(2-Fluorophenyl)-N,N-dimethyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-methanamine
IUPAC-namn 1-[5-(2-fluorfenyl)-1-(3-pyridylsulfonyl)pyrrol-3-yl]-N,N-dimetyl-methanamin
LEDER CN(C)Cc1cc(c2ccccc2F)n(c1)S(=O)(=O)c3cccnc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylmethanamine Vonoprazan
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18FN3O2S/c1-21(2)12-14-10-18(16-7-3-4-8-17(16)19)22(13-14)25(23,24)15-6-5-9-20-11-15/h3-11,13H,12H2,1-2H3
Formel vikt 359.1104
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.