Läs mer
N,N-dimetanesulfonamid, 98+%
Produktkod. 11467117
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467117 5 g 5g
11477117 25 g 25g
11487117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14454.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 918-05-8 | C3H9NO2S | 123,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 918-05-8
Molekylformel C3H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 123.17
MDL-nummer MFCD00014740
InChI-nyckel WCFDSGHAIGTEKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl methanesulfonamide, methanesulfonamide, n,n-dimethyl, nn-dimethylmethanesulfonamide, n,n-dimethylmethanesulphonamide, n,n-dimethyl-methanesulfonamide, timtec-bb sbb007962, dimethyl methylsulfonyl amine, methanesulfonamide,n-dimethyl, wcfdsghaigtekl-uhfffaoysa
PubChem CID 70191
IUPAC-namn N,N-dimetylmetansulfonamid
LEDER CN(C)S(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylmethanesulfonamide
Smältpunkt 46°C to 50°C
Kokpunkt 119°C to 120°C (17 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1747409
Formel vikt 123.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.