Läs mer
N,N-dimetyleniminiumjodid, 97 %
Produktkod. 10740901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10740901 10 g Glasflaska 10g
10461051 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10740901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 201010100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33797-51-2 | C3H8IN | 185,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33797-51-2
Molekylformel C3H8IN
Molekylvikt (g/mol) 185.01
MDL-nummer MFCD00011810
InChI-nyckel VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym eschenmoser's salt, n,n-dimethylmethyleneiminium iodide, n-methyl-n-methylenemethanaminium iodide, dimethyl methylidene azanium iodide, n,n-dimethyl methyleneammonium iodide, dimethyl methylene ammonium iodide, methanaminium, n-methyl-n-methylene-, iodide, eschenmoser inverted exclamation mark s salt, eschenmoser salt, dimethyl methylene ammounium iodide
PubChem CID 2724133
IUPAC-namn dimetyl(metyliden)azanium;jodid
LEDER C[N+](=C)C.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethylmethyleneiminium iodide
Namnnotering 97%
Smältpunkt 219 °C
Färg Grädde till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=N(CH3)2I
Kvantitet 10 g
Beilstein 04, IV, 153
Fieser 04,186; 08,194; 10,160; 13,121
Merck Index 15, 3275
Formel vikt 185.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.