Läs mer
N,N-dimetyleniminiumjodid, TRC
Produktkod. 30380090
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30380090 500 mg
1 options
Produktkod. 30380090 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD496025500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide
CAS 33797-51-2
Molekylformel C3H8IN
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [I-].C[N+](=C)C
IUPAC-namn dimetyl(metyliden)azanium; Jodid
Molekylvikt (g/mol) 185.01
Formel vikt 184.9701