Läs mer
N,N-Dimethyloctadecan-1-amine, TRC
Produktkod. 30380251
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30380251 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30380251 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4770952.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyloctadecan-1-amine
CAS 124-28-7
Molekylformel C20 H43 N
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-Octadecanamine, N,N-dimethyl-, Octadecylamine, N,N-dimethyl- (6CI,8CI), N,N-Dimethyl-1-octadecanamine, ADMA 18, AT 1895A, Adogen 342D, Armeen DM 18D, DM 18D, Dimantine, Dimethyl-n-octadecylamine, Dimethyloctadecylamine, Dimethylstearylamine, Dymanthine, Farmin DM 80, Farmin DM 8098, Genamin 18R302D, Kemamine 9902D, N,N-Dimethyl-n-octadecylamine, N,N-Dimethyloctadecan-1-amine, N,N-Dimethyloctadecanamine, N,N-Dimethyloctadecylamine, N,N-Dimethylstearylamine, N-Octadecyl-N,N-dimethylamine, N-Octadecyldimethylamine, N-Stearyl-N,N-dimethylamine, Nissan Tertiary Amine AB, Octadecyldimethylamine, Stearyldimethylamine, Tertiary Nissan Amine AB
InChI formel InChI=1S/C20H43N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(2)3/h4-20H2,1-3H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)C
IUPAC-namn N,N-dimethyloctadecan-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 297.5621
Formel vikt 297.3396