Läs mer
N,N-Dimethyloctadecylamine, 89%, tech.
Produktkod. 10645681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10645681 250 g Glasflaska 250g
10549472 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10645681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408432500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 124-28-7 | C20H44ClN | 334.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-28-7
Molekylformel C20H44ClN
Molekylvikt (g/mol) 334.03
MDL-nummer MFCD00048496
InChI-nyckel PFKRTWCFCOUBHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyloctadecylamine, dymanthine, dimantine, n,n-dimethyl-n-octadecylamine, dimethyloctadecylamine, 1-octadecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-octadecanamine, dimethyl stearamine, stearyldimethylamine, n,n-dimethylstearylamine
PubChem CID 15365
IUPAC-namn N,N-dimetyloktadekan-1-amin
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[NH+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethyloctadecylamine
Namnnotering tech., 89%
CAS Min % 84.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 15.0°C to 20.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 347.0°C
Flampunkt 155°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 84% min. (C18) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2N(CH2)17CH3
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 3522
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 297.57
Procent renhet 89%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethyloctadecylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.