Läs mer
N,N-Dimethyloctylamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15886790
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886790 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 15886790 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8418630025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7378-99-6
Smältpunkt -57°C
Densitet 0.765 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 195°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00009558
Kvantitet 25 mL
Synonym N,N-Dimethyloctylamine, N,N-Dimethyloctylamine
Molekylvikt (g/mol) 157.3