Läs mer
N,N-Dimethyloctylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7378-99-6 |
| Smältpunkt | -57°C |
| Densitet | 0.765 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 195°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00009558 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | N,N-Dimethyloctylamine, N,N-Dimethyloctylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.3 |
| Kvalitet | Research |