Läs mer
N,N-Dimethylperfluoro-1-octanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylperfluorooctane Sulfonamide |
| CAS | 213181-78-3 |
| Molekylformel | C10 H6 F17 N O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N-Dimethylperfluoro-1-octanesulfonamide, N,N-Dimethylperfluorooctane Sulfonamide, N,N-Dimethylperfluoro-1-octane Sulfonamide, 1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N,N-dimethyl- (9CI, ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N,N-dimethyl-1-octanesu |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6F17NO2S/c1-28(2)31(29,30)10(26,27)8(21,22)6(17,18)4(13,14)3(11,12)5(15,16)7(19,20)9(23,24)25/h1-2H3 |
| LEDER | CN(C)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N,N-dimethyloctane-1-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 527.198 |
| Formel vikt | 526.985 |