Läs mer
N,N'-Dimethylphthalamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Dimethylphthalamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-11-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(14)12-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14) |
| Formel vikt | 192.09 |