Läs mer
N,N'-dimetylpiperazin, TRC
Produktkod. 30378142
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378142 1 g
30375908 500 mg
30372818 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30378142 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4812981G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-58-1
Molekylformel C6 H14 N2
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Synonym N,N'-Dimethylpiperazine, Piperazine, 1,4-dimethyl-, 1,4-Dimethylpiperazine, Addocat 117, Jeffcat DMP, Lupetazine, N,N'-Dimethylpiperazine, NSC 41177, RCA 117, Texacat DMP, AH 1243X
IUPAC-namn 1,4-dimethylpiperazine
LEDER CN1CCN(C)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dimethylpiperazine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
Formel vikt 114.1157