missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Dimethylpiperidine-3-sulfonamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylpiperidine-3-sulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 1803599-47-4 |
| Molekylformel | C7 H16 N2 O2 S . H Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-9(2)12(10,11)7-4-3-5-8-6-7;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)S(=O)(=O)C1CCCNC1 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethylpiperidine-3-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.74 |
| Formel vikt | 228.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?