Läs mer
N,N-Dimethylpivalamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylpivalamide |
| CAS | 24331-71-3 |
| Molekylformel | C7H15NO |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c1-7(2,3)6(9)8(4)5/h1-5H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)C(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vikt | 129.1154 |