Läs mer
N,N-Dimethylpropanolamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylpropanolamine |
| Kvantitet | 100 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-6(2)4-3-5-7/h7H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 103.0997 |