Läs mer
N,N-dimetylpropionamid, 98+%
Produktkod. 15482239
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482239 25 g 25g
15492239 100 g 100g
15402249 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64850.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 758-96-3 | C5H11NO | 101,149 g/mol
N,N-dimetylpropionamid har använts vid framställning av zeolit av AST-typ med plattmorfologi. N,N-dimetylpropionamid är starkt donatorlösningsmedel och koordinerar till metalljoner genom karbonylsyreatomen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetylpropionamid har använts vid framställning av zeolit av AST-typ med plattmorfologi. N,N-dimetylpropionamid är starkt donatorlösningsmedel och koordinerar till metalljoner genom karbonylsyreatomen.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 758-96-3
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.149
MDL-nummer MFCD00009301
InChI-nyckel MBHINSULENHCMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylpropionamide, propanamide, n,n-dimethyl, dimethylamide of propionic acid, propionamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl propionamide, acmc-209p0o, propionic acid dimethylamide, 4-04-00-00184 beilstein handbook reference, ksc494e1j
PubChem CID 12965
IUPAC-namn N,N-dimetylpropanamid
LEDER CCC(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylpropionamide
Smältpunkt -45 °C (litteratur)
Färg Färglös
Densitet 0.920 g/mL
Kokpunkt 174 °C till 175 °C (litteratur)
Flampunkt 62 °C (144 °F)
Linjär formel CH3CH2CON(CH3)2
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 25 g
Beilstein 1740719
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 101.15
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.