missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N-Dimethylpyridin-4-amine, Mikromol™

Produktkod. p-200130943
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30050942

Brand: Mikromol MM0619.070025

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N,N-Dimethylpyridin-4-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Dimethylaminopyridine
CAS 1122-58-3
Analyt- eller komponentnamn 4-Dimethylaminopyridine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H10 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Valaciclovir Hydrochloride Imp. G (EP), Valaciclovir Imp. G (EP), Valacyclovir USP Related Compound G, Valacyclovir USP RC G, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, Valaciclovir Hydrochloride, Anhydrous Imp. G (EP), Valacyclovir Related Compound G, Valaciclovir Hydrochloride Impurity G, Valaciclovir Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
LEDER CN(C)c1ccncc1
IUPAC-namn N,N-dimethylpyridin-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 122.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 122.0844 g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.