Läs mer
N,N-dimetylbärnstenssyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322716
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322716 5 g 5g
11332716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08796.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2564-95-6 | C6H11NO3 | 145.158 g/mol
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt för läkemedel
.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2564-95-6
Molekylformel C6H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 145.158
MDL-nummer MFCD00043505
InChI-nyckel WAIGPJMZARQZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylsuccinamic acid, 4-dimethylamino-4-oxobutanoic acid, nn-dimethylsuccinamic acid, butanoic acid, 4-dimethylamino-4-oxo, n,n-dimethylsuccinic acid monoamide, 3-dimethylcarbamoyl propanoic acid, succinamic acid, n,n-dimethyl, n-dimethyl-succinamic acid, acmc-20ak89, succinamic acid,n-dimethyl
PubChem CID 75717
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)-4-oxobutansyra
LEDER CN(C)C(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylsuccinamic acid
Smältpunkt 82°C to 87°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1762788
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 145.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.