Läs mer
N,N-dimetylsulfamid, TRC
Produktkod. 30374251
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30374251 1 g
1 options
Produktkod. 30374251 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4792801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylsulfamide
CAS 3984-14-3
Molekylformel C2 H8 N2 O2 S
Kvantitet 1 g
Synonym N,N-Dimethylsulfamide, DMSA, DMSA (tolylfluanid metabolite), Dimethylsulfamide
InChI formel InChI=1S/C2H8N2O2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3,(H2,3,5,6)
LEDER CN(C)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn [metyl(sulfamoyl)amino]metan
Molekylvikt (g/mol) 124.16
Formel vikt 124.0306