Läs mer
N,N-dimetyltioformamid, 97 %
Produktkod. 11480358
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480358 5 g 5g
11490358 25 g 25g
11400368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24529.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 758-16-7 | C3H7NS | 89,156 g/mol
Det används inom telekommunikation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används inom telekommunikation.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 758-16-7
Molekylformel C3H7NS
Molekylvikt (g/mol) 89.156
MDL-nummer MFCD00004943
InChI-nyckel SKECXRFZFFAANN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylthioformamide, dimethylthioformamide, methanethioamide, n,n-dimethyl, formamide, n,n-dimethylthio, nn-dimethylthioformamide, methanethioamide,n,n-dimethyl, formamide,n-dimethylthio, dimethylamino methanethial, n,n-dimethyl-thioformamide, methanethioamide, dimethyl
PubChem CID 69794
IUPAC-namn N,N-dimetylmetanetioamid
LEDER CN(C)C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylthioformamide
Kokpunkt 58°C to 60°C (1 mmHg)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 89.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.