Läs mer
N,N-dimetyltioformamid, TRC
Produktkod. 30379974
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30379974 500 mg
1 options
Produktkod. 30379974 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD462500500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylthioformamide
CAS 758-16-7
Molekylformel C3 H7 N S
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7NS/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
LEDER CN(C=S)C
IUPAC-namn N,N-dimetylmetanetioamid
Molekylvikt (g/mol) 89.159
Formel vikt 89.03