Läs mer
N,N-dimetyltioformamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylthioformamide |
| CAS | 758-16-7 |
| Molekylformel | C3 H7 N S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NS/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C=S)C |
| IUPAC-namn | N,N-dimetylmetanetioamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.159 |
| Formel vikt | 89.03 |