Läs mer
N,N'-Dimethylthiourea, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10386550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10386550 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10386550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-13-4
Molekylformel C3H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 104.18
MDL-nummer MFCD00004923
InChI-nyckel VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylthiourea, 1,3-dimethyl-2-thiourea, thiourea, n,n'-dimethyl, sym-dimethylthiourea, dimethylthiocarbamide, dimethylthiourea, 1,3-dimethylisothiourea, dimethyl-2-thiourea, urea, 1,3-dimethyl-2-thio, unii-8p30pmd17w
PubChem CID 2723631
IUPAC-namn 1,3-dimethylthiourea
LEDER CNC(=S)NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N'-Dimethylthiourea
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 61°C to 67°C
Färg Colorless to White
Kokpunkt 155°C (1.0 Mbar)
Flampunkt 200°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3NHCSNHCH3
Kvantitet 5 g
Beilstein 04, 70
Merck Index 15, 3287
Löslighetsinformation Solubility in water: 2900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,sparingly soluble in benzene,ether and carbon,disulfide,slightly soluble in petroleum ether
Formel vikt 104.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N'-Dimethylthiourea
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.