Läs mer
N,N-dimetyltrimetylsilylamin, 97 %
Produktkod. 10328730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10328730 10 mL Glasflaska 10ml
10751535 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10328730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209970100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2083-91-2 | C5H15NSi | 117,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2083-91-2
Molekylformel C5H15NSi
Molekylvikt (g/mol) 117.27
MDL-nummer MFCD00008297
InChI-nyckel KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyltrimethylsilylamine, n,n-dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, pentamethyl, dimethylamino trimethylsilane, pentamethylsilylamine, n-trimethylsilyl dimethylamine, tmsdma, dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, n,n,1,1,1-pentamethyl, n,n-dimethyltrimethylsilamine
PubChem CID 74965
IUPAC-namn N-metyl-N-trimetylsilylmetanamin
LEDER CN(C)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethyltrimethylsilylamine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7320g/mL, 0.732
Kokpunkt 84°C
Flampunkt -19°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SiN(CH3)2
Brytningsindex 1.3960 to 1.398
Kvantitet 10 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vikt 117.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethyltrimethylsilylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.