Läs mer
N,N-dimetyltryptaminoxid, TRC
Produktkod. 30005651
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005651 500 mg
17949454 50 mg
17969754 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005651 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD471625500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 948-19-6
Molekylformel C12 H16 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 204.27
Synonym N,N-Dimethyltryptamine N-oxide, N,N-dimethyl N-oxide-1H-indole-3-ethanamine
IUPAC-namn 2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimetylethanaminoxid
LEDER CN(=O)(C)CCc1c[nH]c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-DMT N-oxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O/c1-14(2,15)8-7-10-9-13-12-6-4-3-5-11(10)12/h3-6,9,13H,7-8H2,1-2H3
Formel vikt 204.1263
Procent renhet >95%