Läs mer
N,N-dimetylurea, 98 %
Produktkod. 11331817
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11331817 50 g 50g
11321817 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05065.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 598-94-7 | C3H8N2O | 88,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-94-7
Molekylformel C3H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00007959
InChI-nyckel YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylurea, urea, n,n-dimethyl, asym-dimethylurea, urea, dimethyl, urea, 1,1-dimethyl, n,n-dimethylharnstoff german, n,n-dimethylharnstoff, dimethyl urea, 1.1-dimethylurea, 1,1-dimethyl-urea
PubChem CID 11737
IUPAC-namn 1,1-dimetylurea
LEDER CN(C)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylurea
Smältpunkt 178 °C till 183 °C
Densitet 1.255
Kvantitet 50 g
Beilstein 1740666
Formel vikt 88.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.