Läs mer
N,N'-dimetylureum, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethyl urea |
| CAS | 96-31-1 |
| Molekylformel | C3 H8 N2 O |
| Kvantitet | 2.5 Kg |
| Synonym | N,N′-Dimethylurea, Dimethylcarbamide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6) |
| LEDER | CNC(=O)NC |
| IUPAC-namn | 1,3-dimetylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.11 |
| Formel vikt | 88.0637 |