Learn More
N,N-Dinitroso-p-phenylenediamine-N,N-diacetic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dinitroso-p-phenylenediamine-N,N-diacetic Acid |
| CAS | 6645-64-3 |
| Molekylformel | C10H10N4O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O6.2Na/c15-9(16)5-13(11-19)7-1-2-8(4-3-7)14(12-20)6-10(17)18;;/h1-4H,5-6H2,(H,15,16)(H,17,18);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | OC(=O)CN(N=O)c1ccc(cc1)N(CC(=O)O)N=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.21 |