Läs mer
N,N'-dinitrosopenta-metylentetramin, ren, MP Biomedicals
Produktkod. 11422475 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422475 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11422475 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520631410
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N«-Dinitrosopenta-Methylenetetramine, Pure
CAS 101-25-7
Molekylformel C5H10N6O2
Kvantitet 10 g
Synonym dipentax, micropor, dnpmt, opex, mikrofor n, porophor b, dinitrosopentamethylenetetramine, vulcacel bn, unicel-nd, unicel ndx
InChI-nyckel MWRWFPQBGSZWNV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1N2CN(CN1CN(C2)N=O)N=O
IUPAC-namn 3,7-dinitroso-1,3,5,7-tetrazabicyklo[3.3.1]nonan
Molekylvikt (g/mol) 186.175
PubChem CID 7549
ChEBI CHEBI:82457
Formel vikt 186.2
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N'-DINITROSOPENTA-METHYLENETETRAMINE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,7-dinitroso-1,3,5,7-tetraazabicyclo[3.3.1]nonane