Läs mer
N,N'-Dinitrosopiperazine (DMP), Mikromol
Produktkod. 30459511
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30459511 25 mg
1 options
Produktkod. 30459511 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3987.060025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N'-Dinitrosopiperazine (DMP), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dinitrosopiperazine
CAS 140-79-4
Analyt- eller komponentnamn 1,4-Dinitrosopiperazine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C4 H8 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Piperazine, 1,4-dinitroso-, DNP, N,N'-Dinitrosopiperazine, NSC 339
InChI formel InChI=1S/C4H8N4O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H2
Lösningstyp Neat
LEDER O=NN1CCN(CC1)N=O
IUPAC-namn 1,4-dinitrosopiperazine
Molekylvikt (g/mol) 144.13
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 144.0647 g/mol