Läs mer
N,N'-Dioctyldiethylenetriamine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322286
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322286 1 ml
1 options
Produktkod. 30322286 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12836000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N''-Dioctyldiethylenetriamine
CAS 57413-95-3
Analyt- eller komponentnamn N,N''-Dioctyldiethylenetriamine
Frakt skick +20°C
Molekylformel C20 H45 N3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,2-Ethanediamine, N-octyl-N'-[2-(octylamino)ethyl]- (9CI), N1-Octyl-N2-[2-(octylamino)ethyl]-1,2-ethanediamine, Dioctyldiethylenetriamine, Xinjunan
InChI formel InChI=1S/C20H45N3/c1-3-5-7-9-11-13-15-21-17-19-23-20-18-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-23H,3-20H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCNCCNCCNCCCCCCCC
IUPAC-namn N-octyl-N'-[2-(octylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 327.59
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 327.3613 g/mol