Läs mer
N,N'-Difenyl-p-fenylendiamin, 97 %
Produktkod. 11470138
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470138 100 g 100g
11450138 5 g 5g
11460138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23713.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 74-31-7 | C18H16N2 | 260,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-31-7
Molekylformel C18H16N2
Molekylvikt (g/mol) 260.34
MDL-nummer MFCD00003015
InChI-nyckel UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenyl-p-phenylenediamine, n1,n4-diphenylbenzene-1,4-diamine, n,n'-diphenyl-1,4-phenylenediamine, dppd, flexamine g, agerite dppd, diphenyl-p-phenylenediamine, dffd, nonflex h, stabilizer dppd
PubChem CID 6319
ChEBI CHEBI:34860
IUPAC-namn 1-N,4-N-difenylbensen-1,4-diamin
LEDER N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine
Smältpunkt 146 °C till 153 °C
Densitet 1.28
Kokpunkt 220 °C till 225 °C (1 mmHg)
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,3329
Formel vikt 260.34
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.