Läs mer
N,N'-difenylbensidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11404884
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404884 25 g 25g
11494874 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404884 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13802.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 531-91-9 | C24H20N2 | 336.44 g/mol
N,N'-difenylbensidin är en indikator lämplig för redoxtitrering, t.ex. med dikromat eller cerium(IV)sulfat 1,2. Det används också som mellanprodukter i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Difenylbensidin är en indikator lämplig för redoxtitrering, t.ex. med dikromat eller cerium(IV)sulfat 1,2. Det används också som mellanprodukter i organisk syntes.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvaras inte över 23 °C. Förvara borta från starka baser. Starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-91-9
Molekylformel C24H20N2
Molekylvikt (g/mol) 336.44
MDL-nummer MFCD00003016
InChI-nyckel FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine
PubChem CID 68280
IUPAC-namn 4-(4-anilinofenyl)-N-fenylanilin
LEDER N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diphenylbenzidine
Smältpunkt 246°C to 250°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 2220993
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,3319
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 336.44
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.