missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N′-Diphenylbenzidine, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15841011
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15841011 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15841011 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8205300010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 531-91-9
Smältpunkt 245°C to 250°C
Molekylformel 4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)
MDL-nummer MFCD00003016
Kvantitet 10 g
Synonym N,N′-Diphenylbenzidine, N,N′-Diphenyl-4,4′-diaminobiphenyl, N,N′-Diphenyl-[1,1′-biphenyl]-4,4′-diamine, N,N′-Diphenylbenzidine
Molekylvikt (g/mol) 336.43
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.