Läs mer
N,N'-Difenylformamidin, TRC
Produktkod. 30382840
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382840 25 g
30382261 50 g
30385373 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30382840 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49100025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-15-1
Molekylformel C13H12N2
Molekylvikt (g/mol) 196.25
Synonym N,N'-Diphenylmethanimidamide, 1,3-Diphenyl-1,3-diaza-1-propene, Diphenylformamidine
LEDER N(\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diphenylformamidine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,14,15)