Läs mer
N,N’-Diphenylsuberamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Diphenylsuberamide |
| CAS | 14354-86-0 |
| Molekylformel | C20 H24 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N1,N8-Diphenyloctanediamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2/c23-19(21-17-11-5-3-6-12-17)15-9-1-2-10-16-20(24)22-18-13-7-4-8-14-18/h3-8,11-14H,1-2,9-10,15-16H2,(H,21,23)(H,22,24) |
| LEDER | O=C(CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1)Nc2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.42 |
| Formel vikt | 324.1838 |