Läs mer
N,N'-Difenyltiourea, 98%
Produktkod. 11494187
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494187 2500 g 2500g
11448770 100 g 100g
11484187 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19644.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 102-08-9 | C13H12N2S | 228,31 g/mol
N,N'-difenyltiourea har ett brett dipolmoment och är sålunda involverat i bildandet av breda metallkelaterade komplex som den radioaktiva förening som används vid radiofarmaceutisk bildbehandling och för att behandla metallförgiftning. Det används i utveckling av samkristaller som används inom olinjär optik för att generera nya koherenta våglängder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Diphenylthiourea har ett brett dipolmoment och är således involverat i bildandet av breda metallkelatkomplex som den radioaktiva förening som används vid radiofarmaceutisk bildbehandling och för att behandla metallförgiftning. Det används i utveckling av samkristaller som används inom olinjär optik för att generera nya koherenta våglängder.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-08-9
Molekylformel C13H12N2S
Molekylvikt (g/mol) 228.31
MDL-nummer MFCD00004921
InChI-nyckel FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbanilide, diphenylthiourea, 1,3-diphenyl-2-thiourea, n,n'-diphenylthiourea, sulfocarbanilide, sym-diphenylthiourea, thiourea, n,n'-diphenyl, stabilisator c, rhenocure ca, vulkacit ca
PubChem CID 700999
IUPAC-namn 1,3-difenyltiourea
LEDER S=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diphenylthiourea
Smältpunkt 150 °C till 154 °C
Densitet 1.32
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 644277
Merck Index 14,3333
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 228.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.