Läs mer
N,N′-Diphenylthiourea, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15834141
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834141 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15834141 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8035810500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-08-9
Specifikationer
Smältpunkt 154°C
Densitet 1.30 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00004921
Kvantitet 500 g
Synonym N,N′-Diphenylthiourea, Thiocarbanilide, 1,3-Diphenylthiourea, N,N′-Diphenylthiourea
Molekylvikt (g/mol) 228.31