Läs mer
N,N'-Difenylurea, 98%
Produktkod. 11442998
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442998 100 g 100g
11432998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18720.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 102-07-8 | C13H12N2O | 212,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-07-8
Molekylformel C13H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD00003017
InChI-nyckel GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenylurea, carbanilide, diphenylurea, diphenylcarbamide, s-diphenylurea, urea, n,n'-diphenyl, sym-diphenylurea, acardite i, acardite, n-phenyl-n'-phenylurea
PubChem CID 7595
ChEBI CHEBI:41320
IUPAC-namn 1,3-difenylurea
LEDER O=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diphenylurea
Smältpunkt 240 °C till 244 °C
Densitet 1.239
Kokpunkt 260 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 782650
Merck Index 14,1785
Formel vikt 212.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.