Läs mer
N,N-dipropyl-1-propanamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tripropylamine |
| CAS | 102-69-2 |
| Molekylformel | C9 H21 N |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Tripropylamine, 1-Propanamine, N,N-dipropyl-, Tripropylamine (6CI,8CI), N,N-Dipropyl-1-propanamine, N,N,N-Tri-n-propylamine, Propyldi-n-propylamine, Tri-n-propylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCN(CCC)CCC |
| IUPAC-namn | N,N-dipropylpropan-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.27 |
| Formel vikt | 143.1674 |