Läs mer
N,N-dipropyl-1-propanamin, TRC
Produktkod. 30377932
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30377932 50 g
1 options
Produktkod. 30377932 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49692050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tripropylamine
CAS 102-69-2
Molekylformel C9 H21 N
Kvantitet 50 g
Synonym Tripropylamine, 1-Propanamine, N,N-dipropyl-, Tripropylamine (6CI,8CI), N,N-Dipropyl-1-propanamine, N,N,N-Tri-n-propylamine, Propyldi-n-propylamine, Tri-n-propylamine
InChI formel InChI=1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
LEDER CCCN(CCC)CCC
IUPAC-namn N,N-dipropylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 143.27
Formel vikt 143.1674