Läs mer
N,N-Dipropyl-2-(2-methyl-3-nitrophenyl)ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dipropyl-2-(2-methyl-3-nitrophenyl)ethylamine |
| CAS | 91374-23-1 |
| Molekylformel | C15H24N2O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Methyl-3-nitro-N,N-dipropyl-benzeneethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O2/c1-4-10-16(11-5-2)12-9-14-7-6-8-15(13(14)3)17(18)19/h6-8H,4-5,9-12H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCN(CCC)CCc1cccc(c1C)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.36 |
| Formel vikt | 264.1838 |