Läs mer
N,N’-Dipropylurea, TRC
Produktkod. 30384494
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384494 1 g
30381624 25 g
30380548 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30384494 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4924601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 623-95-0
Molekylformel C7 H16 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 144.215
Synonym N,N'-Dipropylurea, Urea, 1,3-dipropyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Di-n-propylurea, 1,3-Dipropylurea, N,N'-Dipropylurea, Chlorpropamide Imp. B (EP 7.0)
IUPAC-namn 1,3-dipropylurea
LEDER CCCNC(=O)NCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,3-Dipropylurea
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H16N2O/c1-3-5-8-7(10)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3,(H2,8,9,10)
Formel vikt 144.126